Learn More
Thermo Scientific™ Condenseurs refroidis par eau pour congélateurs armoires et coffres -86°C
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire.
1955.00€ - 2110.50€
Spécification
Type | Condenseur refroidi par eau |
---|---|
Gamme de températures | -86°C |
Modèle | Vertical |
Type de condenseur | Refroidi par eau |
Dégivrage | Automatique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12612725
|
Thermo Scientific™
195964 |
13.0 cu . congélateurs ft -86 ° C verticaux |
2040.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10783664
|
Thermo Scientific™
195965 |
17.3, 23 , et 28 pi . congélateurs ft -86 ° C verticaux |
2110.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11903897
|
Thermo Scientific™
195967 |
12.7, 17 , et 20 pi . congélateurs ft -86 ° C la poitrine | N/A | ||||||
15175506
|
Thermo Scientific™
WC34567 |
|
N/A | ||||||
Description
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire par rapport à d’autres congélateurs.
Caractéristiques :- Environnement de travail plus frais car les émissions de chaleur sont réduites de 50 % (c.-à-d., moins de kJ rejetés)
- Valve de débit d’eau qui régule automatiquement le débit nécessaire au maintien de la pression de refoulement du compresseur
- Températures inférieures permettant au compresseur de gagner en stabilité et en fiabilité
Matériel nécessaire :
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié et implique le réglage de la vanne automatique de débit, qui régule la pression de refoulement.
Remarque :
Les besoins réels en eau provenant de châteaux d’eau et de réseaux municipaux peuvent varier en raison de conditions de pression d’eau spécifiques.
Spécification
Condenseur refroidi par eau | |
Vertical | |
Automatique |
-86°C | |
Refroidi par eau | |
Refroidi par eau |