Learn More
Eau, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, Honeywell Riedel-de Haen Code produit.: 15634670
Eau, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15634670
1 L, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Code produit. 15634670
Marque: Honeywell-Chromasolv 348771L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire H2O
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantité 1 L
Nom du produit
Eau, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, Honeywell Riedel-de Haen >