Learn More
Eau, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7072096
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
6 pièces
Code produit. 15604190
Marque: Honeywell-Chromasolv 344781L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité CHROMASOLV
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 1 L