Learn More
Cole-Parmer™ Siphon d'eau
Toutes les pompes sont fabriquées avec un corps et un tuyau en PVC.Le siphon d'eau modèle 70607-00 comprend un tuyau de sortie en PVC de 60 popouvant être coupé pour s'adapter à votre application.
Marque: Cole-Parmer™ 70607-00
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
- À main
- Portable et auto-amorçage
- Comprend un tuyau de sortie de 60 po - découpez-le pour qu’il s’adapte à votre application
Spécification
Longueur du tube, sortie 152,4 cm | |
Applications de siphon d'eau | |
9 coups/l | |
Sortie de la tubulure de 1,4 cm |
Water Siphon | |
Siphon à eau/pompe à tambour à commande manuelle, 9 coups/L | |
Baril, arbre et tuyau en PVC |