Learn More
Eau, certifiée AR pour analyse, certifiée AR, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical W/0100/25
198.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Eau, certifiée AR pour analyse, certifiée AR
Spécification
Récipient en plastique | |
25 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Water
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527027 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2527026 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2525943 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2525942 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31