Learn More
Eau, certifiée AR pour analyse, certifiée AR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
25L
5L
Description
Eau, certifiée AR pour analyse, certifiée AR
Spécification
Spécification
| CAS | 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Formule moléculaire | H2O |
| Numéro MDL | 11332 |
| Poids de la formule | 18.02g/mol |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Tension de vapeur | 17.5mmHg at 20°C |
| Quantité | 5 L |
| Forme physique | Liquide |