Learn More
Eau, de qualité de culture cellulaire (sans endotoxines)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
Description
- Sans endotoxines ; sans bactéries à gram-négatif détectables
- Correspond à < 0,005 EU/ml d’endotoxines par essai turbidimétrique
Spécification
Spécification
| pH | 5.0 à 7.0 |
| Quantité | 100 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction