Learn More
Eau, de qualité de culture cellulaire (sans endotoxines)
Code produit. 10011342
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Débarrassez-vous des problèmes liés aux endotoxines avec l’eau de qualité culture cellulaire HyClone™, disponible en divers volumes pour la recherche et les processus de fabrication.
  • Sans endotoxines ; sans bactéries à gram-négatif détectables
  • Correspond à < 0,005 EU/ml d’endotoxines par essai turbidimétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 l