Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel
Code produit. p-7115730
Click to view available options
Comprend:
Pas de pièces de renfort extérieures
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10165321
Marque: Karl Hecht™ 44263010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Circular rack that fits perfectly in a low-form, 1000mL beaker. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes.
  • Stainless steel construction.
  • Central support rod and top loop for lifting.
  • Holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes up to 18mm in diameter.
  • Fits into a low form, 1000mL beaker.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Beaker, low-form, 1000mL
Capacité 9 18 mm dia. Tubes
Comprend Pas de pièces de renfort extérieures
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 100 mm