missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAIN-MARIE NUMERIQUE 5LTempérature de (l'ambiante + 5°C) à 90°C,

Marque:  Fisherbrand

BAIN-MARIE NUMERIQUE 5LTempérature de (l'ambiante + 5°C) à 90°C,
Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 11939775

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales