Learn More
Eau, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Absorbance | Passes Test, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm |
Nom chimique ou matériau | Water |
Note relative au nom | For analysis ACS |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 100°C |
Conductivité | 2μS/cm Max. |
Formule linéaire | H2O |
Merck Index | 15,10237 |
Poids de la formule | 18.02 |
Qualité | Réactif ACS |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459094 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 434400050,434400010 |
A0439391 | Certificat d’analyse | 26/02/2024 | 434400050,434400010 |
A0459094 | Certificat d’analyse | 15/01/2024 | 434400050,434400010 |
A0434979 | Certificat d’analyse | 10/10/2022 | 434400050,434400010 |
A0439391 | Certificat d’analyse | 28/02/2022 |