Learn More
Eau, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en carton
Flacon poly
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2050024 |
Poids de la formule | 18.02g/mol |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Boîte en carton |
Densité | 1.000g/mL at 3.98°C |
Quantité | 4 x 2 L |