Learn More
Eau, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15633630
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en carton
Flacon poly
Réactif ACS
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 2.5 L