Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique (v/v), qualité LC/MS Optima™
Code produit. p-3850185 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
Code produit. 10429474
Marque: Fisher Chemical LS118500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Mélangues solvants, Optima LC/MS
• Evite les risques de contamination croisée lors de la préparation des mélanges en interne
• Réduit les frais associés à la préparation de mélanges en interne
• Réduit les frais associés à la préparation des mélanges
• Réduit les risques de sécurité associés au stockage, mélange, et élimination des solvants dangereux et des acides
• Gamme de solvants avec une qualité bien supérieure à la gamme LC/MS standard
• Acide formique 0,1% (v/v) dans l'eau, Optima LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 3297
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Solvent Blends
pH 2
Point d’ébullition 100°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après évaporation 1ppm max.
Densité 1g/cm³
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide