Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique (v/v), qualité LC/MS Optima™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Description
Mélangues solvants, Optima LC/MS
• Evite les risques de contamination croisée lors de la préparation des mélanges en interne
• Réduit les frais associés à la préparation de mélanges en interne
• Réduit les frais associés à la préparation des mélanges
• Réduit les risques de sécurité associés au stockage, mélange, et élimination des solvants dangereux et des acides
• Gamme de solvants avec une qualité bien supérieure à la gamme LC/MS standard
• Acide formique 0,1% (v/v) dans l'eau, Optima LC/MS
• Evite les risques de contamination croisée lors de la préparation des mélanges en interne
• Réduit les frais associés à la préparation de mélanges en interne
• Réduit les frais associés à la préparation des mélanges
• Réduit les risques de sécurité associés au stockage, mélange, et élimination des solvants dangereux et des acides
• Gamme de solvants avec une qualité bien supérieure à la gamme LC/MS standard
• Acide formique 0,1% (v/v) dans l'eau, Optima LC/MS
Spécification
Spécification
Absorbance | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
Nom chimique ou matériau | 0.1% Formic Acid in Water (v/v) |
Note relative au nom | Solvent Blends |
pH | 2 |
Point d’ébullition | 100°C |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99.0 % |
Merck Index | 15, 4269 |
Qualité | OPTIMA™ LC-MS |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Résidus après évaporation | 1ppm max. |