Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water with 0.1% formic acid |
CAS | 7732-18-5 |
Formule moléculaire | H2O |
Numéro MDL | MFCD00011332 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nom IUPAC | oxidane |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |