Learn More
Water with 0.05% Formic Acid, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Quantité:
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2L
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
- Bruit de fond MS extrêmement faible
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water With 0.05% Formic Acid |
| CAS | 7732-18-5, 64-18-6 |
| Quantité | 2 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 18.02g/mol |
| Qualité | LC-MS Ultra CHROMASOLV |