Learn More
Rogo Sampaic™ Verres de montre
Code produit. 11778084
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
150 ml
250 ml
25 ml
2 l
3 l
400 à 600 ml
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 11778084
Marque: Rogo Sampaic™ KBN012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour l’évaporation de liquides, la pesée de matières solides, le chauffage de petites quantités de substances et comme couvercles de bécher. Les verres de montre Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent durable.
  • Disponibles en plusieurs diamètres
  • Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Bécher
Plage de températures (métrique) 500°C
Diamètre (métrique) 50 mm