Learn More
Rogo Sampaic™ Verres de montre
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
150 ml
250 ml
25 ml
2 l
3 l
400 à 600 ml
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Disponibles en plusieurs diamètres
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Verre de montre |
| À utiliser avec (application) | Bécher |
| Plage de températures (métrique) | 500°C |
| Diamètre (métrique) | 140 mm |