Learn More
DWK Life Sciences Verre de montre, en verre sodo-calcique, bord rebrûlé
La forme concave du verre de montre permet de travailler avec de petites quantités (p. ex. pour les prétraitements) et de recouvrir la verrerie de laboratoire à larges ouvertures.
12.55€ - 69.90€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
À utiliser avec (application) | Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique |
Nb par paquet | 10/Bte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786958
|
DWK Life Sciences
233214607 |
100 mm |
34.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10669891
|
DWK Life Sciences
233216608 |
250 mm |
12.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776958
|
DWK Life Sciences
233214101 |
80 mm |
37.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796958
|
DWK Life Sciences
233215209 |
125 mm |
51.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271839
|
DWK Life Sciences
233212409 |
40 mm |
23.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15281839
|
DWK Life Sciences
233213208 |
50 mm |
23.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15676925
|
DWK Life Sciences
233213405 |
60 mm |
33.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15686925
|
DWK Life Sciences
233213808 |
70 mm |
28.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15211849
|
DWK Life Sciences
233214307 |
90 mm |
32.77€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15221849
|
DWK Life Sciences
233215106 |
120 mm |
69.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15231849
|
DWK Life Sciences
233215706 |
150 mm |
64.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15241849
|
DWK Life Sciences
233216102 |
200 mm |
68.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La multitude d'étapes de travail différentes dans l'environnement de laboratoire exige une variété de produits à usage universel. Ces produits en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence.Les verres de montre, par exemple, sont à courbure concave. Le petit creux ainsi créé permet de le remplir de liquides ou de solides.- Le bord flambé réduit le risque de blessures
Spécification
Non autoclavable | |
Verre sodocalcique | |
Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique | |
10/Bte |