Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Water Sample Homogenizer
Homogenizing device for the pretreatment, separation and homogenization of heterogeneous water samples in compliance with the standards of the Working Group of the Federal States for Quality Assurance and Control for Waste Water Examinations.
Marque: behr Labor-Technik™ B00218341
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être porté par deux poignées
- Est protégé dans le récipient supérieur contre tout dommage
- Remplissage facile avec insert de vidange aplati.
- Échelles pour la mesure exacte des quantités d’échantillons
- Directement prêt à l’emploi en insérant le rack de transport sur l’agitateur magnétique
- La vitesse de l’agitateur magnétique peut être réglée à l’aide d’un régulateur.
- La vitesse de l’agitateur magnétique peut être réglée à l’aide d’un régulateur.
- Directement prêt à l’emploi en insérant le rack de transport sur l’agitateur magnétique
- Échelles pour la mesure exacte des quantités d’échantillons
- Remplissage facile avec insert de vidange aplati.
- Est protégé dans le récipient supérieur contre tout dommage
Spécification
DIN 38402 A 30 | |
Dispositif d’homogénéisation QMR 25 | |
25 L | |
Dispositif d’homogénéisation |