Learn More
SCAT Kit d'élimination, V2.0
Les ensembles d’élimination des déchets SCAT 1-4 sont des combinaisons d’entonnoirs et de boîtes pour l’élimination sûre des déchets de laboratoire liquides.
Marque: SCAT 307321
248.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en matériau PEHD de haute qualité et à conductivité électrique
- Avec câble de mise à la terre pour dissiper la charge électrique
- Avec protection anti-éclaboussures et tamis amovible pour un remplissage en toute sécurité
- Les ensembles sont composés d’entonnoirs à bille ou à couvercle pour des applications individuelles
- Boîtes d’élimination de 10 ou 20 L avec indicateurs de niveau mécaniques
- Peut être combiné en option avec un plateau de collecte
Toutes les boîtes et tous les entonnoirs sont connectés via un filetage S60/61 et leurs composants sont parfaitement compatibles les uns avec les autres.
Spécification
Entonnoir avec bille Arnold, V2.0, S60/61, conducteur électrostatique PE-HD, avec lance (220 mm), protection anti-éclaboussures, tamis amovible et câble de mise à la terre (317621), boîte de 20 L, S60/61, avec flotteur, conducteur électrostatique PEHD (108043) | |
HDPE, conducteur électrostatique | |
S60/61 | |
Kit 4 |