Learn More
Haleco™ Sacs à déchets
Code produit. p-8002896
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Code produit. 12536239
Marque: Haleco™ SACG100ST
Il en reste null
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Couleur Gris
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Multi-usage
Matériau PEBD
Épaisseur (métrique) 50 μm
Longueur (métrique) 950 mm
Largeur (métrique) 820 mm
Poids (métrique) 14,3 kg
Type de produit Sachets de déchets