Learn More
Haleco™ Sacs à déchets
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Multi-usage |
| Matériau | PEBD |
| Épaisseur (métrique) | 140 μm |
| Longueur (métrique) | 870 mm |
| Largeur (métrique) | 600 mm |
| Poids (métrique) | 2,5 kg |
| Type de produit | Sachets de déchets |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction