Learn More
Smeg™ Rack pour laveur
Conçu pour une utilisation avec les appareils de lavage de verrerie Smeg™. Les racks pour laveur Smeg peuvent être utilisés comme racks pour maintenir de petits éléments en verre ou comme alternative aux filets de maintien en nylon.
Marque:  Smeg™ PF2
Code produit. 11945624
  • 539.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires supplémentaires pour les petits paniers de verrerie CS 1-1 et CS 2
  • Grille plate en acier inox AISI 304 avec petites mailles 
  • Rack inférieur PF1 avec orifice pour le positionnement sur le niveau supérieur
  • Rack inférieur complet PF2 pour le positionnement sur le niveau inférieur uniquement
  • Demi-rack PF1/2 pour le positionnement sur le niveau supérieur uniquement
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Portoir pour laveur
Rack inférieur complet pour le positionnement au niveau inférieur uniquement
Petite verrerie, paniers et filets de retenue