Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse de lavage
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Modèle : D52XW30WQDL5-EU
Description
ulliLa base série R est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre en acier recouvert de poudre et d’une cellule de charge en aluminium pour résister à des environnements industriels difficiles/liliLes bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation./liliLes bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada/liliCes bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal./li/ul
Specifications
Specifications
| Autonomie de la batterie | 20 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel |
| Structure | Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
| Capacité | 15,00 kg, 30,00 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels |
| Précision affichage | 1,000000 g, 2,000000 g |
| Modèle | D52XW30WQDL5-EU |
| Type de protection | IP 67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Modes de pesée | Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction