Learn More
Heathrow Scientific Pissettes à marquage de sécurité, ventilation automatique, col large, 500 ml
Tous les produits Heathrow Scientific ProduitsDescription
La pissette contient des informations de sécurité claires et informatives, est spécifique au produit contenu et comprend les éléments suivants : numéro de Chemical Abstract Service (CAS), codes et symboles de la National Fire Protection Association (NFPA), le symbole d’équipement de protection (PES), les codes de danger Tet informations sur les organes cibles. Le bouchon et la tige sont moulés en une seule pièce, ce qui les rend étanches. La pointe et le col incliné fournissent un débit uniforme de liquide et la pointe peut être redécoupée si nécessaire pour augmenter le débit.
- Le col large du flacon facilite le remplissage
- Évent non métallique qui empêche le risque de fuite de solvant
- Le flacon est en PEBD
- Le flacon ne doit être utilisé qu’avec des produits chimiques sûrs et compatibles avec le PEBD
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Capacité (impériale) | 16.9 oz. |
| Couleur | Blanc |
| Description | Pissettes à marquage de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Produits chimiques |
| Matériau | PEBD |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Nb par paquet | 6/Bte |
| Conditionnement | Boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |