Learn More
Heathrow Scientific Pissettes à code couleur, col large, 500 ml
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Description
- Le col large du flacon facilite le remplissage
- Code couleur pour l’identification de l’utilisateur, de l’application ou de l’emplacement
- Le flacon est en PEBD, avec un bouchon en PP
- Flacon de 500 ml
Spécification
Capacité | 500 mL |
Couleur | Transparent |
Description | Pissette |
Diamètre (impériale) | 2,75 in |
À utiliser avec (application) | Liquide |
Matériau | PEBD |
Nbre par carton | 24/carton |
Nb par paquet | 6/Bte |
Conditionnement | Boîte |
Stérilité | Non stérile |