Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wash Bottles
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pissettes
- Piston vertical conforme à la norme DIN 12348
- Fabriqué en DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN 12348 |