Learn More
Brady™ Poste et chaîne d’avertissement
Bradylink™ Warning Posts are made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
179.00€ - 197.00€
Spécification
Type de produit | Poteau et chaîne de sécurité |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Description | Bradylink Warning Posts |
Diamètre (impériale) | 3 in. |
À utiliser avec (application) | Traffic Control |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731955
|
Brady™
092117 |
Blanc | N/A | ||||||
11741955
|
Brady™
092118 |
Jaune |
197.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Spécification
Poteau et chaîne de sécurité | |
Bradylink Warning Posts | |
Traffic Control | |
1040 mm | |
1 de chaque |
Polyéthylène | |
3 in. | |
41 in. | |
Bases et plateaux |