missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waring™ Mélangeur à vitesses Waring avec minuteur

Marque:  Waring™ 8010EG

Code produit. 11912609

  • 1071.84€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Broyeur à couteaux Waring Blendor 1L
• Universellement connu
• Waring Blendor 2 vitesses et minuterie
• Waring 1L avec bol verre et couvercle vinyl/styrène
• Inclus avec bol verre 1l et couvercle vinyl/styrene
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis