Learn More
Brannan™ Thermomètre max. / min. rempli d’alcool
Mesure les températures maximale et minimale. Rempli d’un alcool non toxique. Le thermomètre max. / min. rempli d’alcool Brannan™ peut être fixé au mur et se réinitialise à l’aide d’un bouton.
Marque:  Brannan™ 63/096/0
Code produit. 13029212
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Mesure les températures maximale et minimale. Rempli d’un alcool non toxique.
  • Montage mural dans un boîtier en plastique
  • 205 mm de long.
  • Réinitialisation par bouton-poussoir
Spécification
Spécification
205 mm
50°C
-30°C à +50°C
Alcool non toxique
- 30°C