Learn More
Hughes Douche de sécurité intérieure non chauffée montée au mur
Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée au mur, destinée à une utilisation dans les environnements où l’espace est précieux. Cette douche de décontamination est adaptée à toutes les applications qui ne nécessitent pas de lavage oculaire et ne sont pas soumises au risque de gel ou de surchauffe.
Marque:  Hughes HSHH0023GS
Code produit. 17742348
  • 636.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée au mur, destinée à une utilisation dans les environnements où l’espace est précieux
  • Cette douche de décontamination est adaptée à toutes les applications qui ne nécessitent pas de lavage oculaire et ne sont pas soumises au risque de gel ou de surchauffe
Spécification
Spécification
Applications intérieures
Acier inoxydable
Mur
Douche de sécurité