Learn More
asecos™ Dévidoir mural pour les rouleaux de largeur avec rail de coupe
Séparation sûre et facile du rouleaux
Marque:  asecos™ 9905
Code produit. 17886356
  • 73.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dimensions extérieur : L x P x H (mm) 500 x 230 x 270
Spécification
Spécification
Acier
19.69 in.
19.69 in.
10.63 in.
6.31 lb.
Spill Kit Dispenser
500.00 mm
500.00 mm
270.00 mm
2.86 kg