Learn More
Uvex™ Waist Coat 7427-Graphite
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Description
- Gilet
- Matériau : 97 % polyester, 3 % élasthanne, environ 300 g/m²
- Le revêtement moderne et sportif du gilet à coque souple se caractérise par une respirabilité maximale et une résistance au vent.
- Gilet idéal pour des activités intensives dans des environs plus frais.
- Matière stretch 4 voies pour un ajustement optimal et un bien-être permanent ; les poches dans les coutures offrent suffisamment d’espace pour le rangement, dos plus long pour plus de sécurité dans les zones rénales, idéale comme deuxième couche ou pour remplacer une veste, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : 40/42 - 64/66
- Instructions d’entretien : (état 19.09.2011) lavable à 30°C (lavage doux), ne pas utiliser de chlore, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Spécification
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Type de produit | Cold-resistant Vest |
Couleur | Gris |
Dimensions | XS |
Épaisseur (métrique) | 245 g/m² |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Waist Coat 7427-Graphite >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu