Learn More
Lovibond™ Verres borosilicatés W600
114.00€ - 131.00€
Spécification
Type | Cuvette W600 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 1Each |
À utiliser avec (équipement) | Instruments modèles Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 et 995 |
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11917765
|
Lovibond™
656200 |
50 mm |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11907765
|
Lovibond™
656020 |
40 mm |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Cuvette W600 | |
Verre borosilicaté | |
1Each | |
Instruments modèles Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 et 995 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lovibond™ Verres borosilicatés W600