Learn More
Epredia™ Système d’élimination du formol Vytac™, Vytac
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Description:
Vytac ; 18,9 L (5 gal)
Vytac ; 3,79 L (1 gal)
Unit Size:
1 pièce
4 pièces
Description
Éliminez en toute sécurité le formol tamponné à 10 % et le formol non tamponné, y compris le formol zinc, à l’aide du système d’élimination du formol Thermo Scientific™ Vytac™. Ce système simple et économique élimine le besoin coûteux de transport de déchets et d’autorisations sur site.
Solution d’élimination :
- Décompose le formol en composants inertes
- Neutralise les déchets de formol en quatre parties pour une partie Vytac
- Lorsqu’elle est utilisée conformément aux directives, neutralise plus de 99 % des déchets de formol collectés
Specifications
Specifications
| Type de produit | Vytac |
| Description | Vytac ; 3,79 L (1 gal) |
| Quantité | 3,79 L (1 gal) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction