Learn More
IKA™ Agitateur VXR Basic Vibrax™ Vortex
Commande opto-électronique avec une plage de vitesse très large de 0 à 2200 tr/min et accessoires interchangeables. L’agitateur à vortex IKA™ VXR Basic Vibrax™ fonctionne en mouvements d’agitation circulaires et convient au fonctionnement continu. Les vitesses lentes sont bien maintenues.
Marque: IKA™ 0002819000
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.77000kg
Description
Petit agitateur à commande opto-électronique avec une plage de vitesses très large (0-2200 tr/min).- Convient au fonctionnement en continu
- Nouvelle conception et système d’entraînement amélioré
- Mouvements d’agitation circulaires
- Les vitesses lentes sont bien maintenues
- Les accessoires sont interchangeables
Spécification
4 mm | |
45 W | |
DIN EN 60529 | |
130 mm | |
6,1 kg | |
Mélange | |
En continu |
220/240 V, 100/120 V | |
Agitateur à vortex | |
50/60 Hz | |
157 mm | |
Balance | |
IP 21 |