Learn More
VUF 8430 dihydrobromide, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit. 30001319
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30001319
Marque: Tocris Bioscience 2494/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent, high affinity H4 agonist
High affinity (pKi = 7.5), potent histamine H4 receptor full agonist (pEC50 = 7.3). Displays moderate affinity for H3 receptors (pKi = 6.0) and weak partial agonist activity at H2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100130-32-3
Formule moléculaire C4H13Br2N5S
Poids moléculaire (g/mol) 323.051
Clé InChI GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vuf 8430 dihydrobromide, pseudourea, 2-2-guanidinoethyl-2-thio-, dihydrobromide, s-2-guanidylethyl-isothiourea, s,2-guanidinoethylisothiuronium bromide hydrobromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoiminomethyl amino ethyl ester, dihydrobromide, 2-2-guanidinoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoiminomethyl amino ethyl carbamimidothioic acid ester, carbamimidothioic acid,2-aminoiminomethyl amino ethyl ester, dihydrobromide 9ci, 2-carbamimidoylsulfanyl ethaneguanidine dihydrobromide, acmc-20m37r
CID PubChem 3063227
Nom IUPAC 2-(diaminomethylideneamino)ethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
SMILES C(CSC(=N)N)N=C(N)N.Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau VUF 8430 dihydrobromide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 323.05
Pourcentage de pureté >98%