Learn More
VU 0364739 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18036032
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent and selective PLD2 inhibitor
Potent and selective phospholipase D2 (PLD2) inhibitor (IC50 = 20 nM); displays 75-fold selectivity against PLD1 (IC50 = 1500 nM).
Identifiants chimiques
CAS 1244640-48-9
Formule moléculaire C26H28ClFN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 482.984
Clé InChI RYLAMDMOILNBKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vu 0364739 hydrochloride, n-2-1-3-fluorophenyl-4-oxo-1,3,8-triazaspiro 4.5 dec-8-yl ethyl-2-naphthalenecarboxamide
CID PubChem 46939225
Nom IUPAC N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl]ethyl]naphthalene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES C1CN(CCC12C(=O)NCN2C3=CC(=CC=C3)F)CCNC(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau VU 0364739 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 482.98
Pourcentage de pureté >98%