Learn More
VSTM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VSTM1 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16822855
|
Proteintech
24382-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16812855
|
Proteintech
24382-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
VSTM1 (V-Set And Transmembrane Domain Containing 1) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include cytokine activity. An important paralog of this gene is LILRB1.Spécification
VSTM1 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6UX27 | |
284415 | |
VSTM1 Fusion Protein Ag15799 | |
Primary | |
-20°C | |
VSTM1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
UNQ3033, VSTM1 | |
VSTM1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |