Learn More
Velp Scientifica™ Outil de distribution de VSS5CSR
Stator et rotor interchangeables flexibles, faciles à utiliser, rapides et conviviaux. L’outil de distribution de la VSS5CSR Velp Scientifica™ est un instrument pour une large gamme d’utilisations qui garantit d’excellentes performances et une sécurité optimales.
Marque: Velp Scientifica™ A00000046
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stator et rotor interchangeables flexibles, faciles à utiliser, rapides et conviviaux. L’outil de distribution de la VSS5CSR Velp Scientifica™ est un instrument pour une large gamme d’utilisations qui garantit d’excellentes performances et une sécurité optimales.
- Peut être assemblé en quelques secondes et sans utiliser d’outils
- Composé d’un rotor à grande vitesse avec des lames aiguisées logées dans un stator stationnaire doté d’ouvertures
- Rend l’OV5 compatible aux applications les plus diverses
Spécification
Outil de distribution | |
128 l | |
Homogénéiseur OV5 |
0,2 à 50 ml | |
Biotechnologie, médecine | |
VSS5CSR |