Learn More
Fisherbrand™ Porte-tubes pour mélangeurs à vortex
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Montez un agitateur supérieur pour à tube unique et mains libres
- Fixation facile sans outils
Spécification
1,5 à 2 ml | |
9 x 9 in (229 x 229 mm) | |
229 mm | |
229 mm | |
18 |
Support de microtubes | |
9 po | |
9 po | |
Mélangeur Vortex |