Learn More
Fisherbrand™ Porte-tubes pour mélangeurs à vortex
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand
Marque:  Fisherbrand™ 80863008
Code produit. 15746959
  • 68.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Montez un agitateur supérieur pour à tube unique et mains libres
  • Fixation facile sans outils
Spécification
Spécification
0,5 mL
9 x 9 in (229 x 229 mm)
229 mm
229 mm
24
Support de microtubes
9 po
9 po
Mélangeur Vortex