Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur Vortex
Code produit. 15381266 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Tension:
115 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15381266
Marque: Cole-Parmer™ 0472601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offers a true circular orbit for efficient mixing. Cole-Parmer Vortex Mixers feature variable speed for a variety of applications from general mixing to resuspending pellets
  • Vortex Mixer, 0 to 3400rpm, 15 VAC
  • Shaker features two modes for both touch and continuous operation
  • Standard Cup head supplied with the vortexer will accommodate a single test tube
  • The head is easily switched with optional heads (sold separately) that accommodate tubes of a variety of sizes as well as microplates
  • No tools required
  • Lightweight and stable during operation due to the optimized counter balance
  • Safe for cold room or incubator use
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 3400 tr/min
Tension 115 V
Type de produit Vortex Mixer
Fréquence 60 Hz
Profondeur (impériale) 5 in.
Profondeur (métrique) 12.7 cm
Hauteur (impériale) 5.5 in.
Largeur (impériale) 5.5 in.
Largeur (métrique) 13.97 cm
Comprend Standard Cup head and 3.5-ft. power cord