Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-T256
SI-T266
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vitesse variable pour un mélange précis de doux à vigoureux
- Large gamme d’accessoires pour la plupart des tubes, plaques et autres récipients
- Contrôle mains libres ou tactile
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
- Fonction du minuteur :
- Tactile : 1 à 60 s
- Mains-libres : 1 à 60 min ou en continu
- L’unité s’arrête automatiquement à la fin de l’heure programmée par l’utilisateur
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 600 à 2700 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Fréquence | 50 Hz |
| Profondeur (métrique) | 165 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Largeur (métrique) | 122 mm |
| Poids (métrique) | 4 kg |
| Modèle | SI-T256 |
| Afficher plus |