Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Mélange de doucement à vigoureusement. Les vitesses du Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 varient de 600 à 3200 tr/min.
708.98€
Spécification
Vitesse de rotation | 600 à 3200 tr/min |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V, 60 Hz |
Tension | 230 V |
Type de produit | Agitateur Vortex |
Fréquence | 60 Hz |
Code produit | Marque | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15547335
|
Scientific Industries SI™
SI-0256 |
SI-0256 | Prise EU |
708.98€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Vitesse variable pour un mélange précis
- Large gamme d’accessoires disponibles pour la plupart des tubes, plaques et autres récipients
- Contrôle mains libres ou tactile
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
Spécification
600 à 3200 tr/min | |
230 V | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Mains libres, tactile |
230 V, 60 Hz | |
Agitateur Vortex | |
165 mm | |
122 mm | |
Coupelle amovible, plateforme de 76 mm |