Learn More
Scientific Industries SI™ Mélangeur tactile Vortex-Genie™ 1
Code produit. 15517335
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CH
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-0156
SI-0166
SI-0176
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15517335
Marque: Scientific Industries SI™ 83041415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélange des échantillons difficiles avec un vortex énergique à grande vitesse. Le mélangeur tactile Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 gravite dans un grand circuit de 6 mm pour garantir des mélanges homogènes.
  • Vortex haute vitesse unique et vigoureux
  • Fonctionnement tactile facile à utiliser
  • Grande course de 6 mm pour vortex énergique d’échantillons difficiles
  • Peut être utilisé avec la coupelle amovible ou la plateforme 76 mm en option
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Fourni avec tête d’agitation pour un seul tube
Spécification
Orbite 6 mm
Vitesse de rotation 3200 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 60 Hz
Tension 230 V
Type de produit Agitateur Vortex
Certifications/Conformité ETL, CE
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 60 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 4 kg
Modèle SI-0156
Comprend Coupelle amovible
Modes de fonctionnement Tactile
Garantie et services 2 ans