Learn More
Vorinostat, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Description
Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vorinostat |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 149647-78-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H20N2O3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction