missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Voriconazole, MedChemExpress

Code produit. 16404107
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16404107

Marque: Medchem Express HY76200

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.

Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.

Spécification

Nom chimique ou matériau Voriconazole
Forme physique Solid
CAS 137234-62-9
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14F3N5O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme UK-109496
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.14 mM) ∣H2O : 0.17 mg/mL (0.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@H](C)C1=NC=NC=C1F)(CN2N=CN=C2)C(C(F)=C3)=CC=C3F
Poids moléculaire (g/mol) 349.31
Poids de la formule 349.31
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis